Läs mer
DNA Ligase III Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1990.00 SEK - 4605.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | DNA Ligase III |
|---|---|
| Utspädning | Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18696572
|
Novus Biologicals
NBP2-92719-0.02ml |
0.02 mL |
1990.00 SEK
0.02ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18633192
|
Novus Biologicals
NBP2-92719-0.1ml |
0.1 mL |
4605.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
DNA Ligase III Polyclonal antibody specifically detects DNA Ligase III in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| DNA Ligase III | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Base Excision Repair, Cancer, DNA Repair | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 3980 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| DNA ligase 3, DNA ligase III, EC 6.5.1.1, LIG2, ligase II, DNA, ATP-dependent, ligase III, DNA, ATP-dependent, Polydeoxyribonucleotide synthase [ATP] 3 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 254-460 of human DNA Ligase III (NP_039269.2). CDPRHKDCLLREFRKLCAMVADNPSYNTKTQIIQDFLRKGSAGDGFHGDVYLTVKLLLPGVIKTVYNLNDKQIVKLFSRIFNCNPDDMARDLEQGDVSETIRVFFEQSKSFPPAAKSLLTIQEVDEFLLRLSKLTKEDEQQQALQDIASRCTANDLKCIIRLIKHDLKMNSGAKHVLDALDPNAYEAFKASRNLQDVVERVLHNAQE | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |