Beskrivning
- BioBased (gjord av biobaserat material) hjälper till att minska det konsumtionsrelaterade koldioxidavtrycket i laboratoriet.
- De biobaserade rören har identiska materialegenskaper och tekniska specifikationer som våra icke-biobaserade rör.
- Säkerställer läckagefri förvaring och skyddar provets integritet.
- Lämpad för ett brett spektrum av laboratorieuppgifter, vilket ökar flexibiliteten.
- Högkvalitativa material för långvarig och robust prestanda.
- Fri från mjukgörare, biocider eller formfrigörande medel.
- Tydliga, synliga examen för snabb volymbedömning.
- Underlättar optimal provutvinning och effektiv centrifugering.
- Finns i 15 ml, 25 ml och 50 ml format.
- 2D Datamatrix (SafeCode)-alternativet har tvånivåkodning för säker providentifiering.
- ECC200:s felkorrigeringsfunktion möjliggör säker kodläsning med upp till 25 % skadade koder.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Stängningsfärg | Grå |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 200 (4 paket x 50 tuber) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Form | Cylindrisk |
| Visa mer |