Läs mer
Eppendorf™ DNA LoBind™ Rör
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Max. RCF:
25 000 x g
30 000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
- Ytbeläggningsfri, inklusive ämnen som silikon, mjukgörare, biocider eller mögelsläppmedel för att minska risken för provinterferens.
- Lot-certifierad PCR renhetsgrad garanterar frihet från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare.
- Tillgänglig i tub-, mikroplatta- och djupbrunnsplattformat för bekväm uppskalning av experiment.
- Precisionslockförsegling minimerar avdunstningshastigheten i rörformatet.
- Lämplig för molekylärbiologiska tillämpningar med en centrifugeringshastighet på upp till 30 000 xg (25 000 xg för 2,0 ml rör).
- Snäpp, skruva och SnapTec™ tillgängliga lockalternativ.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DNA, DNas, RNas, PCR-hämmare fria |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Färg | Transparent, Klart |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Kvantitet | 250 Tubes (5 Bags of 50) |
| Material | Polypropen |
| För användning med | DNA- eller RNA-tillämpningar inom kriminalteknisk analys, mikromatriser, nästa generations sekvensering, genkloning och allmän molekylärbiologi |
| Inkluderar | Safe-lock lock |
| Antal per förpackning | 250 Pk. |
| Visa mer |