Läs mer
Eppendorf™ DNA LoBind™ Rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4909334 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Max. RCF:
25 000 x g
30 000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Max. RCF Förpackningsstorlek
10051232 1,5 ml 30 000 x g Paket med 250
10686313 0,5 ml 30 000 x g Paket med 250
10031282 2 ml 25 000 x g Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10051232 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030108051
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Släpp lös kraften av precision i din DNA-forskning med Eppendorf DNA LoBind Rör. Konstruerad med proprietär LoBind teknik, dessa mikrocentrifugrör omdefinierar provhanteringen, minimerar risken för förlust och maximerar DNA-återvinningen. Dessa rör är idealiska för applikationer med låg koncentration, inklusive PCR, qPCR och DNA-sekvensering, och säkerställer noggrannhet, renhet och optimalt utbyte.
  • Ytbeläggningsfri, inklusive ämnen som silikon, mjukgörare, biocider eller mögelsläppmedel för att minska risken för provinterferens.
  • Lot-certifierad PCR renhetsgrad garanterar frihet från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare.
  • Tillgänglig i tub-, mikroplatta- och djupbrunnsplattformat för bekväm uppskalning av experiment.
  • Precisionslockförsegling minimerar avdunstningshastigheten i rörformatet.
  • Lämplig för molekylärbiologiska tillämpningar med en centrifugeringshastighet på upp till 30 000 xg (25 000 xg för 2,0 ml rör).
  • Snäpp, skruva och SnapTec™ tillgängliga lockalternativ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DNA, DNas, RNas, PCR-hämmare fria
Stängningsmaterial HDPE
Färg Transparent, Klart
Volym (metrisk) 1.5 mL
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Kvantitet 250 Tubes (5 Bags of 50)
Material Polypropen
För användning med DNA- eller RNA-tillämpningar inom kriminalteknisk analys, mikromatriser, nästa generations sekvensering, genkloning och allmän molekylärbiologi
Inkluderar Safe-lock lock
Antal per förpackning 250 Pk.
Förpackning 250 rör (5 påsar x 50 rör)
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)
Sterilitet Icke-steril
Max. Tvinga 30,000 x g
Förslutningstyp Snap Cap
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Kapacitet (engelska) 0,05 oz.
Rena påståenden PCR-hämmare fri
Bottenform Konisk
För användning med (applikation) DNA LoBind consumables are perfect for DNA or RNA applications in forensic analysis, microarrays, next generation sequencing, gene cloning and general molecular biology
Produkttyp Mikrocentrifugrör
Max. RCF 30 000 x g