Läs mer
Abnova™ DNA-markör hög
Produktkod. 16022545
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16022545 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 16022545 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer D0002.1mL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
DNA Marker High är användbar för bestämning av DNA-fragment med en storlek på 300 bp till 10 000 bp.
  • DNA-storleksmarkören består av 13 dubbelsträngade DNA-fragment med trubbiga ändar.
  • DNA-banden nära varandra, 525 bp och 500 bp, är för referensindikatorer.
  • Dessa DNA-fragment var fixerade mängder i lösning av DNA Marker High, vilket gör det möjligt att uppskatta mängden DNA.
  • DNA Marker High levereras i en bruksfärdig blandning innehållande 8 mM EDTA, 8 % glycerol, 0,015 % bromfenolblått och 10 mM Tris-HCl (pH8,0).
Specifikationer
För användning med (applikation) PCR, Elektrofores
Kvantitet 1 ml
Förvaringskrav Förvara vid °20 C till °25 C För långtidsförvaring, förvara vid -20 °C