Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DNA-markör, hög intervall, 1 000 baspar stege
Beskrivning
DNA-stegar används vid gelelektrofores för att bestämma storleken och kvantiteten av testande DNA-fragment av genomiskt, plasmid- och PCR-DNA. Det används ofta i studier av plasmid-DNA och PCR-produkter. 1 kb DNA Ladder har använts som en molekylär markör för att bestämma molekylvikten och storleken på dubbelsträngat DNA under elektrofores. 1 kb Ladder innehåller 11 fragment bestående av 500 bp repetitioner från 0,5 till 3 kb, 1 kb repetitioner från 3 till 6 kb och 2 kb repetitioner från 6 till 10 kb. Vid NA-elektrofores bör fem μl av markören spädas i gelladdningsbuffert och sedan laddas i ett enda spår på en agaros- eller polyakrylamidgel. Lämplig för användning i Northern och Southern blotting. Alla DNA-markörer kan färgas med etidiumbromid, SYBR™ Green och Nancy-520.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Molekylviktsmarkör |
| Form | Vätska |
| Kvantitet | 1 mL |
| Förvaringskrav | −30° till− 10 °C |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
| Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Produktkod |
|---|---|---|---|
| W16K562 | Analyscertifikat | 15/10/2024 | J63178.S0,J63178.XF |
| N28K572 | Analyscertifikat | 11/06/2024 | J63178.S0,J63178.XF |
| N28K573 | Analyscertifikat | 04/04/2024 | J63178.S0,J63178.XF |
| S08J512 | Analyscertifikat | 06/10/2023 | J63178.S0,J63178.XF |
| R19J577 | Analyscertifikat | 17/07/2023 | J63178.S0,J63178.XF |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.