Läs mer
Lonza™ DNA-markörer
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 90 ng/μ L |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Snabb storleksuppskattning av PCR-produkter och restriktionsfragment, agaros och prefabricerade agarosgelprodukter |
| Antal band | 9 |
| Kvantitet | 250μ L |
| Förvaringskrav | 4 °C |
| Produkttyp | DNA molekylviktsmarkör/stege |