Läs mer
Lonza™ DNA-markörer
Produktkod. 11567745
Kvantitet:
250μ L
2 x 250μ L
Antal band:
9
Koncentration:
90 ng/μ L
Förpackningsstorlek:
200 reaktioner
250µL
Produktkod. 11567745
Brand: Lonza™ 50471
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För snabb storleksuppskattning av PCR-produkter och restriktionsfragment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 90 ng/μ L
Produkttyp DNA molekylviktsmarkör/stege
Form Vätska
För användning med (applikation) Snabb storleksuppskattning av PCR-produkter och restriktionsfragment, agaros och prefabricerade agarosgelprodukter
Kit Innehåll 2 x μ250 L DNA-markör, μ250 L 6X laddningsbuffert innehåller bromfenolblått
Antal band 9
Kvantitet 2 x 250μ L
Förvaringskrav 4 °C