Läs mer
MP Biomedicals™ DNA-OFF™
Produktkod. 11477130 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11477130 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11477130 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11QD0500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
DNA-OFF™ är en klar att använda icke-alkalisk rengöringslösning som är mycket aktiv mot DNA-kontamination. Det är icke-cancerframkallande, icke-korosiv och värmebeständig lösning som används för att eliminera DNA från ytor, såsom PCR-arbetsstationer, bänkskivor, apparater och pipetter.
  • Närvaron av kontaminerande DNA vid ett PCR-arbetsområde kan resultera i DNA-amplifieringsartefakter.
  • Denna bruksfärdiga lösning är mycket aktiv mot DNA-kontamination och är avsedd för användning på PCR-arbetsstationer, inklusive bänkskivor, apparater och pipetter.
  • Den är stabil, värmebeständig, icke-frätande och fri från cancerframkallande föreningar.
Specifikationer
Produkttyp Flyttagent
Volym (engelska) 16,9 oz.
Volym (metrisk) 500 ml
För användning med (applikation) Mycket aktiv icke-alkalisk kolrengöringslösning för DNA-kontamination, redo att användas.
För användning med (utrustning) Avsedd för användning på PCR-arbetsstationer, inklusive bänkskivor, apparater och pipetter
Förpackningstyp Flaska