missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DNA Polymerase epsilon catalytic subunit A Antibody (3C5.1), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Produktkod. 18052166 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18052166 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18052166 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB100115AF488SS

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

DNA Polymerase epsilon catalytic subunit A Monoclonal specifically detects DNA Polymerase epsilon catalytic subunit A in Human, Mouse, Mustelid, Primate, Drosophila (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen DNA Polymerase epsilon catalytic subunit A
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona 3C5.1
Konjugera Alexa Fluor 488
Utspädning Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Genaccessionsnr. Q9NRF9
Gene Alias DKFZp434F222, DNA polymerase epsilon catalytic subunit A, DNA polymerase II subunit A, EC 2.7.7, EC 2.7.7.7, POLE1FLJ21434, polymerase (DNA directed), epsilon
Gensymboler POLE
Värd art Mouse
Immunogen Human DNA Polymerase epsilon purified from HeLa cells.
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Chromatin Research, DNA Polymerases, DNA Repair
Primär eller sekundär Primary
Testspecificitet This is specific to the human DNA pol epsilon and does not recognize DNA pol alpha, beta or delta.
Målarter Human, Mouse, Mustelid, Primate, Drosophila (Negative)
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.