Läs mer
DNA Polymerase epsilon subunit 3 Mouse anti-Human, Clone: PCRP-POLE3-2F10, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2405.00 SEK
Specifikationer
Antigen DNA Polymerase epsilon subunit 3
Klona PCRP-POLE3-2F10
Koncentration 0.2 mg/ml
Utspädning Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Se fler specifikationer
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Kvantitet Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Kvantitet Prezzo Quantità e disponibilità  
18321642
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-07616-20UG
20 μg
2405.00 SEK
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Descrizione
Descrizione
DNA Polymerase epsilon subunit 3 Monoclonal specifically detects DNA Polymerase epsilon subunit 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
Specifica
Specifica
DNA Polymerase epsilon subunit 3
0.2 mg/ml
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Unconjugated
Mouse
Chromatin Research, DNA Polymerases, DNA Repair
10 mM PBS with 0.05% BSA
54107
IgG1
Protein A or G purified
PCRP-POLE3-2F10
Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Arsenic-transactivated protein, asTP, CHARAC17arsenic transactivated protein, CHRAC-17, CHRAC17Ybl1, Chromatin accessibility complex 17 kDa protein, DNA polymerase epsilon p17 subunit, DNA polymerase epsilon subunit 3, DNA polymerase epsilon subunit p17, DNA polymerase II subunit 3, EC 2.7.7.7, histone fold protein CHRAC17, HuCHRAC17, p17, polymerase (DNA directed), epsilon 3 (p17 subunit), YBL1
Recombinant full-length human DNA Polymerase epsilon subunit 3 protein
Primary
Store at 4°C.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato