Läs mer
Invitrogen™ DNA-polymeras I, stort (Klenow) fragment
Produktkod. 10023042
Change view
Kvantitet:
2 x 500 enheter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10023042 2 x 500 enheter Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10023042 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18012096
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
DNA-polymeras I, stort (Klenow) fragment
DNA-polymeras I, stort (Klenow)-fragment är ett DNA-polymerasenzym som saknar 5'- till 3'-exonukleasaktiviteten hos intakt DNA-polymeras I, men som uppvisar 5'- till 3'-DNA-polymeras- och 3'-till 5'-exonukleasaktiviteterna.
Applikationer:
Fyll i 5´ överhäng (1). Syntes av prober genom slumpmässig primermärkningsmetod (2). Sekvensering av enkel- och dubbelsträngat DNA (3). Platsstyrd mutagenes.
Källa:
Renad från E. coli som uttrycker Klenow-fragmentet på en plasmid.
Prestanda- och kvalitetstestning:
SDS-PAGE renhet; enkelsträngade och dubbelsträngade endodeoxiribonukleas och självprimande analyser; prestanda utvärderad i ifyllningsreaktion.
Enhetsdefinition:
En enhet inkorporerar 10 nmol total deoxiribonukleotid i syrautfällbart material på 30 minuter. vid 37 C med °användning av en mall
  • primer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring –20 °C
    Beskrivning DNA-polymeras I stort (Klenow) fragment
    Kvantitet 2 x 500 enheter
    För användning med (applikation) Genotypsbestämning, Kloning
    Inkluderar DNA-polymeras I, stort (Klenow)-fragment levereras med en flaska på 10X REact™ 2 buffert [500 mM Tris HCl (pH 8,0), 100 mM MgCl2, 500 mM NaCl], flaska med spädningsbuffert