Läs mer
Thermo Scientific™ DNA-polymeras I (10 U/μ L)
Produktkod. 10889010 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 500 U
500 U
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
500 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10889010 2 500 U 2500 enheter
10364630 500 U 500 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10889010 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EP0042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2845.00 SEK
    2759.65 SEK / Paket med 2500
    Save 85.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
DNA-polymeras I är ett mallberoende DNA-polymeras som katalyserar 5'→ 3'-syntes av DNA.
DNA-polymeras I, ett mallberoende DNA-polymeras, katalyserar 5'→ 3'-syntes av DNA. Enzymet uppvisar också 3'→ 5' exonukleas (korrekturläsning) aktivitet, 5'→ 3'-exonukleasaktivitet och ribonukleas H-aktivitet.
Höjdpunkter
  • Inkorporerar modifierade nukleotider (t.ex. biotin-, digoxigenin-, aminoallyl-, fluorescensmärkta nukleotider)
  • Aktiv i flera buffertar , inklusive restriktionsenzym, PCR och RT-buffertar
Användningsområden
  • DNA-märkning genom nick-translation i samband med DNas
  • Andra-strängssyntes av cDNA i samband med RNas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μl
Beskrivning DNA-polymeras I
Polymeras DNA-polymeras I
Kvantitet 2 500 U