missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DNA Polymerase lambda Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-88804
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
DNA Polymerase lambda Polyclonal specifically detects DNA Polymerase lambda in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| DNA Polymerase lambda | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, 2% Sucrose | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/ml | |
| Western Blot 1.0 ug/ml | |
| BETAN, DNA polymerase beta-2, DNA polymerase beta-N, DNA polymerase kappa, DNA polymerase lambda, EC 2.7.7.7, EC 4.2.99.-, FLJ46002, Pol beta2, Pol Lambda, POLKAPPA, polymerase (DNA directed), lambda | |
| The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human DNA Polymerase lambda | |
| 100 μL | |
| Adaptive Immunity, DNA Polymerases, DNA Repair, Immunology | |
| 27343 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering