Läs mer
BD Biosciences™ DNA-reagenssats (RUO/GMP)
Produktkod. 15875848
Kvantitet:
1 Kit: Buffert (3 x 50 ml), trypsinlösning (10 ml), trypsinhämmare/ribonukleas A-lösning (8 ml), propidiumjodidlösning (8 ml).
Produktkod. 15875848
Brand: BD Biosciences™ 340242
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera och färga cellkärnor från överskott av färska eller frysta fasta vävnadsprover eller cellsuspensioner.
  • Reagenser för isolering och färgning av cellkärnor från överskott av färska eller frysta fasta vävnadsprover eller cellsuspensioner.
  • Flödescytometrisk analys av differentiellt färgade normala celler och tumörceller används för forskning i identifiering av onormala DNA-stamlinjer och för att uppskatta DNA-index (DI) och cellcykelfasfördelningar för dessa stamlinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid förvaring kl− °18 C är reagensen stabila fram till det utgångsdatum som anges på BD Cycletest Plus DNA-kitetikett vid förvaring enligt anvisningarna. Använd inte efter utgångsdatum. Utsätt inte reagenser för direkt ljus under lagring eller inkubation med celler. Värm inte reagenser till 37 °C. Kort exponering för ett 37 C °vattenbad under upptining är dock acceptabelt. De tinade reagensen är stabila i 1 månad när de förvaras vid 2 °C–8 °C. Frys inte in igen efter upptining. Förändringar i utseendet på reagenserna indikerar instabilitet eller försämring. Använd inte om missfärgning uppstår eller en fällning bildas.
Beskrivning Lämplig för 40 tester.
Formulering Buffert, trypsinlösning, trypsinhämmare/ribonukleas A-lösning, propidiumjodidlösning.
För användning med (utrustning) BD FACScan eller BD FACSort™ flödescytometersystem utrustat med en dubblettdiskrimineringsmodul (DDM) eller BD FACS Vantage™ flödescytometer utrustad med pulsbehandling och trefärgsfluorescensdetektion och tvåparametrar ljusspridningsdetektion
Kvantitet 1 Kit: Buffert (3 x 50 ml), trypsinlösning (10 ml), trypsinhämmare/ribonukleas A-lösning (8 ml), propidiumjodidlösning (8 ml).