Läs mer
Invitrogen™ DNA Retardation Gels (6%), 1,0 mm
Beskrivning
Innehåller
Katalognummer för geler hänvisar till en enda låda. En låda innehåller 10 geler.
Novex™ DNA-retardationsgeler är 6 % polyakrylamid framställd med 0,5X TBE-gelbuffert, vilket ger tydlig upplösning av fragment som används för DNA-retardationsanalyser från 60 2500 –bp. Detta preparat är bra för elektroforetisk separation, men ändå tillräckligt lågt för att främja DNA-proteininteraktioner. Novex DNA Retardation Gels är designade för att köras på XCell SureLock™ Mini-Cell och finns i 10-, 12- eller 15-brunnars format.
•DNA-fragment som sträcker sig från 60-2 500 bp
• Beredd med 0,5X TBE som gelbuffert
• Designad för att köras på XCell SureLock Mini-Cell
• Finns i formaten 10, 12 och 15 brunnar
• Tillverkad med högren trisbas, borsyra, EDTA, akrylamid, bisakrylamid, TEMED och APS
För att säkerställa bästa möjliga resultat är dessa geler engångsbruk och individuellt förpackade. Detektion utförs med etidiumbromidfärgning av DNA eller, för större känslighet, med radiomärkning av DNA eller protein.
Formulering
Novex DNA Retardation Gels tillverkas med hög renhet tris-bas, borsyra, EDTA, akrylamid, bisakrylamid, TEMED och APS
Rekommenderade buffertar För optimal
prestanda, Novex™ TBE Running Buffer och Novex™ Hi-Density TBE Sample Buffer rekommenderas starkt för användning med dessa geler. Novex Hi-Density TBE Sample Buffer innehåller spårningsfärgämnena Bromophenol Blue och Xylene Cyanol samt densitetsmedlet Ficoll™ , vilket ger skarpare och rakare band än konventionella densitetsmedel.
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •Katalognummer hänvisar till en enda låda med 10 geler Förvaras vid 4 °C. |
| Beskrivning | DNA Retardation Gels, 10-brunnar |
| För användning med (utrustning) | XCell SureLock Mini-cell |
| Gel Procent | 6% |
| Gel Tjocklek | 1 mm |
| Gel typ | DNA-retardation |
| Produkttyp | DNA Retardation Gel |
| Separationsintervall | 60 till 2500 bp |
| Wells | 10-brunn |
| Kvantitet | 10 geler/låda |
| Visa mer |