Läs mer
Labconco DNA-rotor - CentriVap Pro
Produktkod. 30533434 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material (Beläggning):
PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (Beläggning)
30533434 PTFE
30533441 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30533434 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 7555701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9480.00 SEK
    8197.63 SEK / Paket med 1
    Save 1282.37 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rotorer för användning med Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Rostfritt stål och PTFE-belagda alternativ finns tillgängliga.
  • Kompatibel med CentriVap Pro Vacuum Concentrators
  • Stapelbar design
  • Rostfritt stålmaterial\
  • Valfri PTFE-beläggning
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Typ Rotor
Material (Beläggning) PTFE
Rotorsystem CentriVap Fördel
Mått (L x B x H) 26,42 x 22,86 x 6,6 cm (10,4 x 9 x 2,6 tum)