Läs mer
Labconco DNA-rotor - CentriVap Pro
Produktkod. 30533441 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Material (Beläggning):
PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (Beläggning)
30533441 -
30533434 PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30533441 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 7555700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4220.00 SEK
    3878.50 SEK / Paket med 1
    Save 341.50 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Rotorer för användning med Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Rostfritt stål och PTFE-belagda alternativ finns tillgängliga.
  • Kompatibel med CentriVap Pro Vacuum Concentrators
  • Stapelbar design
  • Rostfritt stålmaterial\
  • Valfri PTFE-beläggning
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Typ Rotor
Rotorsystem CentriVap Fördel
Mått (L x B x H) 26,42 x 22,86 x 6,6 cm (10,4 x 9 x 2,6 tum)