Läs mer
Fisherbrand™ DNA-sekvenseringssystem: kammar för utgående modell FB-SEQ-2045
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
För användning med utgående modell FB-SEQ-2045
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Owl s4s sequencersystem med aluminiumbaksida |
| Höjd (engelska) Footprint | 19,6 tum. |
| Höjd (metrisk) fotavtryck | 50 cm |
| Längd (engelska) Footprint | 9 tum |
| Längd (engelska) Gel | 17,7 tum |
| Längd (metrisk) fotavtryck | 23 cm |
| Längd (metrisk) Gel | 45 cm |
| Produkttyp | Hajtandskam |
| Tandräkning | 39 |
| Tjocklek (metriska) tänder | 0,2 mm |
| Visa mer |