Läs mer
Fisherbrand™ DNA-sekvenseringssystem: kammar för utgående modell FB-SEQ-2045
Produktkod. 12494707 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Tjocklek (metriska) tänder:
0,2 mm
0,4 mm
Volym (metrisk) Tja:
2 μL
3,7 μL
5 μL
5,5 μL
9 μL
10 μL
15 μL
Produkttyp:
Hajtandskam
Sharktooth Micro-Well Comb
Tandräkning:
20
36
39
55
73
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metriska) tänder Volym (metrisk) Tja Produkttyp Tandräkning Förpackningsstorlek
12494707 0,2 mm 2 μL Sharktooth Micro-Well Comb 73 Varje
11907505 0,2 mm 5 μL Hajtandskam 39 Varje
12474707 0,4 mm 10 μL Sharktooth Micro-Well Comb 36 Varje
11933075 0,4 mm 15 μL Hajtandskam 20 Varje
12404717 0,4 mm 3,7 μL Sharktooth Micro-Well Comb 73 Varje
12484707 0,4 mm 5,5 μL Sharktooth Micro-Well Comb 55 Varje
11917505 0,4 mm 9 μL Hajtandskam 39 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12494707 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer S1SMT42
Beräknad leverans: 19-01-2027
DNA Sequencing Systems kammar för utgående modell FB-SEQ-2045
För användning med utgående modell FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl s4s sequencersystem med aluminiumbaksida
Produkttyp Sharktooth Micro-Well Comb
Tandräkning 73
Tjocklek (metriska) tänder 0,2 mm
Volym (metrisk) Tja 2 μL