Läs mer
Macherey-Nagel™ DNA Set för NucleoBond™ RNA Soil Mini
Produktkod. 16321606
Change view
Antal reaktioner:
10
50
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
16321606 10 10 reaktioner
16331606 50 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16321606 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740143.10
Ställ in för parallell DNA-isolering från jordprover med NucleoBond RNA Soil Mini, NucleoSpin DNA-kolonner ingår.
  • DNA-elueringsuppsättning (NucleoBond™ RNA Soil Mini-kit krävs)
  • Parallell beredning av RNA och DNA från jordprover
Specifikationer
Formatera Kit
Isoleringsteknik Kiselmembran
Provtyp Jord
För användning med (utrustning) NucleoBond™ RNA Soil Kit
För användning med (applikation) RNA-rening
Antal reaktioner 10
Provstorlek 1-2 g
Testtid 15 min / 12 förberedelser
Avkastning 5-50μ g
Endast för forskning