Läs mer
Serva Electrophoresis™ DNA Stain G
Produktkod. 11417763
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417763 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 11417763 Leverantör Serva Electrophoresis™ Leverantörsnummer 3980301
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Specifikationer
Färg Green
Form Liquid
Kvantitet 1 ml
Produkttyp Fluorescent DNA Stain
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SERVA DNA Stain G
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride