Läs mer
Abnova™ DNAH5 Split FISH-sond
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Gen | dynein, axonemal, tung kedja 5 |
| Gene Alias | CILD3,DNAHC5,FLJ46759,HL1,KIAA1603,KTGNR,PCD |
| Gensymbol | DNAH5 |
| Gen-ID (Entrez) | 1767 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Kvantitet | 100μ L |
| Form | Vätska |