Läs mer
Abnova™ DNAH5 Split FISH-sond
Produktkod. p-7193000
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16003515
Brand: Abnova™ FS0062.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-sonder för identifiering av gensplittring med hjälp av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen dynein, axonemal, tung kedja 5
Gene Alias CILD3,DNAHC5,FLJ46759,HL1,KIAA1603,KTGNR,PCD
Gensymbol DNAH5
Gen-ID (Entrez) 1767
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 100μ L
Form Vätska