missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ DNAJA4 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Produktkod. 18313129 Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18313129

Brand: Novus Biologicals™ H00055466T01

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål DNAJA4
Synonym DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 4, dnaJ homolog subfamily A member 4, MST104, MSTP104, PRO1472
Gensymbol DNAJA4
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.