missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DNAJB2 Antibody (2H8) [Janelia Fluor« 646], Novus Biologicals Biologicals™

Produktkod. 30519237 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30519237 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30519237 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP342958JF646

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

DNAJB2 Monoclonal antibody specifically detects DNAJB2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen DNAJB2
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 2H8
Konjugera Janelia Fluor 646
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 2, HSJ-1, HSPF3neuronal DNAJ-like 1
Värd art Mouse
Immunogen DnaJ(Hsp40) homolog, subfamily B, member 2 - (Uniprot# P25686)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3300
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.