Läs mer
Descrizione
The DNAJC19 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifica
Specifica
| Celllinje | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2991 and based on accession number NM_145261. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Förvaringsbuffert | RIPA buffer |
| Renhet | Protein |
| Testspecificitet | Homo sapiens DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 19 (DNAJC19), mRNA. |
| Innehåll och lagring | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Proteintillstånd | Native |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?