missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
DNAJC4 Polyclonal specifically detects DNAJC4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | DNAJC4 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Formulering | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | DANJC4, DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 4, dnaJ homolog subfamily C member 4, dnaJ-like protein HSPF2, heat shock 40kD protein 2, HSPF2, MGC19482, MGC57189, MGC71863, multiple endocrine neoplasia type 1 candidate protein number 18 |
| Gensymboler | DNAJC4 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GASTEEVKRAFFSKSKELHPDRDPGNPSLHSRFVELSEAYRVLSREQSRRSYDDQLRSGSPPKSPRTTVHDKSAHQTHSSWTPPNAQYWSQFHSVRPQGPQLRQQQHKQNKQ |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?