Läs mer
Thermo Scientific™ DNAPac™ RP-kolumner
Produktkod. 18008211
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
21.2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
18008211 150 mm 21.2 mm -
15501693 100 mm 3 mm Varje
15511693 50 mm 3 mm Varje
15521693 10 mm 3 mm Paket med 2
15531693 100 mm 2.1 mm Varje
15541693 50 mm 2.1 mm Varje
15551693 10 mm 2.1 mm Paket med 2
18088201 10 mm 21.2 mm -
18078201 10 mm 21.2 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 18008211 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 0809221521232
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Få högupplöst LC- och LC-MS-separation av oligonukleotider, inklusive dubbelsträngade (ds) DNA/RNA-fragment, med dessa DNAPac omvänd fas kolumner.
Uppnå överlägsna omvändfasade oligonukleotidseparationer med hjälp av RP HPLC-kolonnerna Thermo Scientific™ DNAPac™ . Den unika kemin är utformad för analys av oligonukleotider och dubbelsträngade (ds) DNA/RNA-fragment med hjälp av LC-UV eller LC-MS. Kolonnkemin ger utmärkt prestanda under ett brett spektrum av pH-, temperatur- och mobilfassammansättningar. Dessutom ger hartsets breda porstorlek utmärkt separation av stora dubbelsträngade nukleinsyror upp till 10 000 baspar.
DNAPac RP-kolonn med omvänd fas (RP) är baserad på sfärisk bredporig 4μ m polymerharts speciellt utformad för separation av oligonukleotider och DNA/RNA-fragment. Den stationära fasen är mycket stabil till extrema pH (0-14) och °temperatur (5-110 C) och helt kompatibel med masspektrometrivänliga organiska lösningsmedel och jonparreagenser som trietylamin (TEA) och hexylamin (HA). Den breda porstorleken hos polymerharts möjliggör effektiv separation av små till stora nukleinsyror med låg överföring. Kolonnen kan användas i både HPLC- och UHPLC-instrument, vilket ger hög upplösning vid hög genomströmning för oligonukleotider och löser både små och mycket stora dsDNA-segment:
  • Designad för jonpar omvänd fas (IP-RP) LC och LC/MS separationer av både oligonukleotider och dubbelsträngade nukleinsyror
  • Hög upplösning och hög genomströmning
  • Utmärkt MS-kompatibilitet
  • Brett drift pH-område (0-14) och hög temperaturstabilitet (upp till 110 °C)
  • Biokompatibel hårdvara för att eliminera analytabsorption
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Preparativ kolonn, standard
Diameter (metrisk) 21.2 mm
Flödeshastighet 4 till 8 ml/min
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 2900 psi (200 bar)
Partikelstorlek 4μ m
pH 0 till 14
Porstorlek Proprietary Wide Pore
Kvantitet Varje
Temperatur upp till 110 °C
Stationär fas Proprietär
Produktlinje DNAPac
Förpackningsmaterial 4 μm polymerharts
Kolumntyp Omvänd fas
Fas Omvänd fas
Material DVB (Divinylbensen) Polymer
Teknik Omvänd fas HPLC
Produkttyp Förberedande kolumn