Läs mer
Thermo Scientific™ DNAPac™ RP-kolumner
Beskrivning
Få högupplöst LC- och LC-MS-separation av oligonukleotider, inklusive dubbelsträngade (ds) DNA/RNA-fragment, med dessa DNAPac omvänd fas kolumner.
Uppnå överlägsna omvändfas-oligonukleotidseparationer med hjälp av Thermo Scientific™ DNAPac™ RP HPLC-kolonner. Den unika kemin är designad för analys av oligonukleotider och dubbelsträngade (ds) DNA/RNA-fragment med användning av LC-UV eller LC-MS. Kolonnkemin ger utmärkt prestanda under ett brett område av pH-, temperatur- och mobilfaskompositioner. Dessutom ger den breda porstorleken hos hartset utmärkt separation av stora dubbelsträngade nukleinsyror upp till 10k baspar.
De DNAPac RP-kolonn är baserad på sfärisk bredporig 4 μm polymerharts. Fasen är mycket stabil till extrema pH (0-14) och temperatur (5-110 C), °och arbetar med mobila faser som är kompatibla med direkt masspektrometri. Kolonnen kan drivas i både HPLC- och UHPLC-instrument, vilket ger hög upplösning vid hög genomströmning för oligonukleotider och löser både små och mycket stora dsDNA-segment. DNAPac RP-kolonn med omvänd fas (RP) är speciellt utformad för separation av oligonukleotider och DNA/RNA-fragment. Den stationära fasen är helt kompatibel med masspektrometrivänliga organiska lösningsmedel och jonparreagenser som trietylamin (TEA) och hexylamin (HA). Den breda porstorleken hos polymerharts möjliggör effektiv separation av stora nukleinsyror med låg överföring.
Kolumner utformade för omvänd fas oligonukleotid LC och LC/MS separationer
- Designad för jonpar omvänd fas (IP-RP) separationer av både oligonukleotider och dubbelsträngade nukleinsyror
- Hög upplösning och hög genomströmning
- Utmärkt MS-kompatibilitet
- Brett drift pH-område (0-14) och hög temperaturstabilitet (upp till 110 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 4000 psi (275 bar) |
| Partikelstorlek | 4μ m |
| pH | 0 till 14 |
| Porstorlek | Proprietär Wide Pore |
| Kvantitet | 1 st |
| Temperatur | <110 °C |
| Stationär fas | DVB (Divinylbensen) Polymer |
| Visa mer |