Läs mer
Thermo Scientific™ DNASE-agar
Beskrivning
Upptäck de mikrobiella deoxiribonukleasenzymer, särskilt från stafylokocker med Thermo Scientific™ Oxoid™ DNASE-agar. Ett DNas (deoxiribonukleas) är vilket enzym som helst som katalyserar klyvningen av fosfodiesterbindningar av DNA som leder till dess nedbrytning. De organismer som producerar DNas-enzymer i tillräckliga mängder för att hydrolysera DNA, kommer att visa tydliga zoner runt kolonierna. Mediet används huvudsakligen för identifiering av stafylokocker men kan också användas för detektion av DNas-aktivitet i andra organismer.
Använd DNASE-agar för diagnostisk detektering av deoxiribonukleasenzymaktivitet i stafylokocker och andra organismer.
- Skiljer enkelt Staphylococcus aureus från Staphylococcus epidermidis och andra Staphylococcus- arter på grund av överflöd av DNas-produktion i Staphylococcus aureus . 1,2,3
- Hjälper till med differentiering och identifiering av icke-pigmenterad Serratia marcescens (positiv reaktion) från Klebsiella-Enterobacter (negativ reaktion) 4 .
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm |
| Innehåll och lagring | 2° till 10 °C |
| Beskrivning | DNASE-agar |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agarplattan |
| Fyll vikt | 19,5 g ±1,0 g |
| Förpackningstyp | 10 x 90 mm plattor, filmlindade |
| Kvantitet | 10/Pk. |