Läs mer
Abnova™ DNase (Bovine)
Produktkod. 16131750
Kvantitet:
1 Tub
Produktkod. 16131750
Brand: Abnova™ P5200.1Tub
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used for Enzyme
#REF!
Specifikationer
Tillträdesnummer P00639
För användning med (applikation) Enzyme Activity
Gen-ID (Entrez) 282217
Molekylvikt (g/mol) 31.3kDa
Namn DNase (Bovine)
Beredningsmetod Native protein purified from Bovine Pancreas
Kvantitet 1 Tub
Förvaringskrav Store at 4°C. Reconstituted with 0.5 ml of Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) or equivalent yields a solution of 2000 units/ml (1 mg/ml).
Regulatorisk status RUO
Vanligt namn DNASE1
Gensymbol DNASE1
Analyser Deoxyribonuclease I Assay; DNA removal in primary cell isolation to decreases viscosity providing better yields; DNA removal in bioprocessing applications.
Biologisk aktivitet ≥1,000 units per vial. One Unit causes an increase in absorbance at 260 nm of 0.001 per minute per ml at 25°C when acting upon highly polymerized DNA at pH 5.0.
Art Bovine
Protein Tag None
Uttryckssystem Native protein purified from Bovine Pancreas
Form Lyophilized