Läs mer
Thermo Scientific™ DNas I, RNas-fri, HC (50 U/μ L)
Produktkod. 10272490 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10272490 1 000 enheter 1000 enheter
1 options
Produktkod. 10272490 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EN0523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    718.00 SEK
    681.65 SEK / Paket med 1000
    Save 36.35 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Endonukleas som ospecifikt klyver enkel- och dubbelsträngat DNA för att frigöra di-, tri- och oligonukleotider med 5'-fosfat- och 3'-OH-grupper.
Thermo Scientific DNase I, RNase-free är ett endonukleas som smälter enkel- och dubbelsträngat DNA. Det hydrolyserar fosfodiesterbindningar och producerar mono- och oligodeoxiribonukleotider med 5'-fosfat- och 3'-OH-grupper.
Enzymaktiviteten är strikt beroende av Ca2+ och aktiveras av Mg2+ eller Mn2+joner.
  • I närvaro av Mg2+ klyver DNas I varje sträng av dsDNA oberoende på ett statistiskt slumpmässigt sätt
  • I närvaro av Mn2+ klyver enzymet båda DNA-strängarna på ungefär samma plats, och producerar DNA-fragment med trubbiga ändar eller med överhängande ändar av endast en eller två nukleotider
Höjdpunkter
  • Rekombinant enzym
  • Renad från icke-djurvärd med en lägre nivå av inneboende RNaser
Användningsområden
  • Förberedelse av DNA-free RNA
  • Avlägsnande av mall-DNA efter in vitro -transkription
  • Förberedelse av DNA-free RNA före RT-PCR och RT-qPCR
  • DNA-märkning genom nick-translation i samband med DNA-polymeras I
  • Studier av DNA-proteininteraktioner genom DNase I, RNase-free footprinting
  • Generering av ett bibliotek av slumpmässigt överlappande DNA-insättningar. Reaktionsbuffert innehållande Mn2+ används
Notera
DNas I är känsligt för fysisk denaturering. Blanda försiktigt genom att vända röret. Vortexa inte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50 U/μl
Enzym DNas
Kompatibel buffert Reaktionsbuffert
Kvantitet 1 000 enheter
Produkttyp DNase I RNase-fri