Läs mer
Thermo Scientific™ DNase/RNase-fritt dejoniserat vatten
Produktkod. 30826300 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30826300 2 L -
17856196 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30826300 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A57774
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
DNase/RNase-fritt dejoniserat vatten för användning i alla molekylärbiologiska tillämpningar.
DNase/RNase-fritt dejoniserat vatten är utformat för användning i alla molekylärbiologiska tillämpningar och tillhandahålls i praktiska 1-liters- och 2-litersflaskor.
Förtroende för dina ansökningar
Vattnet är 0,22-mikronfiltrerat för att ta bort bakterier, de flesta virus och andra partiklar, vilket gör det lämpligt för framställning av tillväxtmedium. Vattenkvaliteten övervakas med omfattande tester för förekomst av DNA/RNA-nukleaser, proteasaktivitet samt mänskligt och bakteriellt DNA.
Användningsområden
DNase/RNase-fritt dejoniserat vatten är lämpligt för olika molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive PCR, qPCR, cDNA-syntes, kloning, nästa generations sekvensering, nukleinsyraextraktion eller lagring samt forskningsapplikationer med låga mängder nukleinsyror. Dessutom kan den användas för tillämpningar som är känsliga för närvaron av joner, såsom lösnings- eller buffertförberedelse, masspektrometri och spektrofotometri.
Tillverkningsexcellens
Tillverkad av Thermo Fisher Scientific Baltics UAB i enlighet med ISO 9001 och ISO 13485 certifierade kvalitetsledningssystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Synonym Nuclease-free deionized water
Kvalitet Molekylärbiologi
Behandling(er) Inte DEPC-behandlade
Kvantitet 2 L
Endast för forskning.