Läs mer
DNas-, RNas-fritt vatten, MP Biomedicals™
Produktkod. 11430615 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430615 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11430615 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04821932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00 SEK
    607.58 SEK / 500ml
    Save 30.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för undersökning av nukleinsyra- och proteinsyntes.
  • Betyg: DNase-RNase-fri
  • Nyckelapplikationer: Undersökning av nukleinsyra- och proteinsyntes
  • Klar, färglös, flytande
  • 0,2μ filtrerad (steril)
Specifikationer
CAS 7732-18-5
Färg Klar, färglös
Kokpunkt 100 °C
DNas DNase-fri
Molekylformel H2O
MDL-nummer MFCD00011332
UN-nummer 0000
Merck Index 13.10098
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn vatten
Molekylvikt (g/mol) 18.02
Kvalitet Molekylärbiologi
Densitet 1 g/cm3 (4 °C)
Kvantitet 500 mL
Brytningsindex n20/D 1.34 (bokstavligen)