Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DNAzol™ Reagens
Produktkod. 15423379
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423379 200 ml -
15403379 50 ml 50ml
15413379 100 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15423379 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60637.AH
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
DNAzol ∣r Reagent, är ett komplett och färdigt att använda elektroforetiskt reagens för att isolera genomiskt DNA från fasta och flytande prover av djur-, växt-, jäst- och bakteriellt ursprung.
DNAzol™ Reagens används som ett elektroforetiskt reagens för isolering av genomiskt DNA från fasta och flytande prover av animaliskt och vegetabiliskt ursprung
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Kolesterol (kolesterin, kolesterylalkohol) är en lipidsterol som finns i ryggradsdjurens cellmembran
  • Kolesterol är en kolestanoid, en klass av molekyler som innehåller C-27-kolestanmotivet
  • En föregångare till många steroider och könshormoner hos djur inklusive kortisol, aldosteron, testosteron, progesteron och östrogen
  • Det spelar en roll i neurotransmission och är avgörande för organsystem, såsom immunsystem, reproduktiva och endokrina system
Användningsområden
  • Lämplig för in vitro och in vivo applikationer
  • Stabiliserad i pulverform endast för laboratoriebruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blågrön
För användning med (applikation) Komplett och färdigt att använda reagens för isolering av genomiskt DNA från fasta och flytande prover av animaliskt och vegetabiliskt ursprung
Produkttyp DNA-extraktionsreagens
Kvantitet 200 ml
Form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DNAzol Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.