missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DNMT1(phospho Y969) & DNMT1 Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™
Beskrivning
This protein phosphorylation antibody pair set comes with two antibodies, one against the DNMT1 protein, and the other against the specific Y969 phosphorylated site of DNMT1 for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | DNMT1 |
| Användningsområden | In situ PLA |
| Konjugera | Unconjugated |
| Gen | DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1 |
| Gene Alias | AIM/CXXC9/DNMT/FLJ16293/MCMT/MGC104992 |
| Gensymboler | DNMT1 |
| Kvantitet | 1 Set |
| Regulatorisk status | RUO |
| Primär eller sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 1786 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?