missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DNOC 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30315316
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315316 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30315316 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13050000AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4,6-dinitrophenol
CAS 534-52-1
Analyt- eller komponentnamn 2-Methyl-4,6-dinitrophenol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H6 N2 O5
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phenol, 2-methyl-4,6-dinitro-, o-Cresol, 4,6-dinitro- (8CI), 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-methylphenol, 3,5-Dinitro-2-hydroxytoluene, 4,6-Dinitro-2-methylphenol, 4,6-Dinitro-o-cresol, 6-Methyl-2,4-dinitrophenol, Arborol, DNOC, Degrassan, Dekrysil, Detal, Dillex, Dinitro, Dinitro-o-cresol, Dinitrocresol, Dinitrodendtroxal, Dinitrol, Dinoc, Dinurania, Ditrosol, Effusan, Effusan 3436, Elgetol, Elgetol 30, Elipol, Extrar, Flavin-Sandoz, Hedolit, Hedolite, K III, K IV, Kreozan, Krezotol 50, Lipan, NSC 2082, Neudorff DN 50, Nitrofan, Prokarbol, Rafex, Rafex 35, Raphatox, Sandolin, Sandolin A, Selinon, Sinox, Winterwash
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O5/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3
LEDER Cc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-methyl-4,6-dinitrophenol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 198.13
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 198.0277 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.