Läs mer
Invitrogen™ DNP-X, SE, 6-(2,4-dinitrofenyl)aminohexansyra, succinimidylester
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Beskrivning
Den aminreaktiva DNP-X succinimidylestern kan användas som biokonjugat som kan detekteras med anti-dinitrofenyl (anti-DNP) antikroppar. Denna reaktiva hapten innehåller ytterligare en sju-atoms aminohexanoyl spacer ('X') mellan fluoroforen och succinimidylestergruppen. Denna spacer hjälper till att separera ökad tillgänglighet till anti-DNP-antikroppar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mg |
| Produkttyp | DNP-X succinimidylester |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etikett eller färgämne | DNP |
| Etiketttyp | Biotin och andra haptener |