Läs mer
DNQX, MedChemExpress
Produktkod. 16496626
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496626 100 mg -
16491156 200 mg 200mg
16403466 25 mg -
16402427 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496626 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15067
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress DNQX (FG 9041), a quinoxaline derivative, is a selective, potent competitive non-NMDA glutamate receptor antagonist (IC50s = 0.5, 2 and 40 μM for AMPA, kainate and NMDA receptors, respectively).
DNQX (FG 9041), a quinoxaline derivative, is a selective, potent competitive non-NMDA glutamate receptor antagonist (IC50s = 0.5, 2 and 40 μM for AMPA, kainate and NMDA receptors, respectively).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DNQX
Fysisk form Powder
CAS 2379-57-9
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H4N4O6
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym FG 9041
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (138.81 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER O=C1C(NC2=CC([N+]([O-])=O)=C([N+]([O-])=O)C=C2N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 252.14
Formel vikt 252.14
Procent renhet 98.01%