Läs mer
Tocris Bioscience™ DNQX
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001058
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001058 10 mg
30001059 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30001058 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0189/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective non-NMDA iGluR antagonist
Selective non-NMDA receptor antagonist.
Water-soluble Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2379-57-9
Molekylformel C8H4N4O6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DNQX
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 252.14
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 252.14