Läs mer
Tocris Bioscience™ DNQX
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001059
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 30001059
Brand: Tocris Bioscience™ 0189/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective non-NMDA iGluR antagonist
Selective non-NMDA receptor antagonist.
Water-soluble Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2379-57-9
Molekylformel C8H4N4O6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DNQX
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 252.14
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 252.14