Läs mer
Thermo Scientific™ dNTP Mix (10 mM vardera)
Produktkod. 10610851 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
0.2 mL
1 mL
5 x 1 mL
10 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
0.2ml
1ml
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10610851 0.2 mL 0.2ml
10319879 1 mL 1ml
11853933 5 x 1 mL Paket med 5
16395518 10 x 1 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10610851 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00 SEK
    274.65 SEK / 0.2ml
    Save 27.35 SEK
    9% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Thermo Scientific dNTP Mix (10 mM) innehåller förblandade vattenlösningar av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, var och en med en slutkoncentration på 10 mM.
Thermo Scientific dNTP Mix (10 mM) innehåller förblandade vattenlösningar av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, var och en med en slutgiltig koncentration på 10 mM. Nukleotiderna har mer än 99 % renhet, är fria från nukleasaktiviteter, mänskligt DNA och E. coli-DNA . Blandningar erbjuder möjligheten att minska antalet pipetteringssteg och den tillhörande risken för reaktionsuppställningsfel, och är utformade för användning i en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Funktioner
  • Mer än 99 % renhet bekräftad av HPLC
  • Fri från mänskligt DNA och E. coli-DNA
  • Långsiktig stabilitet, även efter flera frys-ti-cykler när det förvaras korrekt
  • Upp till 95 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 7 veckor vid rumstemperatur
  • Upp till 90 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 30 cykler PCR (1 minut vid 94 °C, 3 minuter vid 72 °C)
Användningsområden
  • Långdistans PCR (40 kb)
  • cDNA-syntes
  • PCR, RT-PCR, qPCR
  • Högupplöst PCR
  • DNA-märkning och sekvensering
  • LAMPA, RDA, MDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 10 mM
Innehåll och lagring dNTP Mix (10 mM) innehåller förblandade dATP, dCTP, dGTP och dTTP i en slutkoncentration på 10 mM (0,2 mL)
Butik på– 20 °C.
Form Vätska
Etikett eller färgämne Omärkt
Renhet eller kvalitetsklass >99%
Kvantitet 0.2 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)