Läs mer
Thermo Scientific™ dNTP Mix (10 mM vardera)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific dNTP Mix (10 mM) contains premixed aqueous solutions of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, each at a final concentration of 10 mM. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. Mixes offer the ability to reduce the number of pipetting steps and the associated risk of reaction set up errors, and are designed for use in a wide variety molecular biology applications.
Thermo Scientific dNTP Mix (10 mM) innehåller förblandade vattenlösningar av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, var och en med en slutkoncentration på 10 mM. Nukleotiderna har mer än 99 % renhet, är fria från nukleasaktiviteter, humant och E. coli -DNA. Blandningar erbjuder möjligheten att minska antalet pipetteringssteg och den associerade risken för reaktionsinställningsfel och är designade för användning i en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Drag
• Mer än 99 % renhet bekräftad med HPLC
• Fri från humant och E. coli DNA
• Långtidsstabilitet, även efter flera frys-upptiningscykler när den förvaras på rätt sätt
• Upp till 95 % av dNTP:er förblir i trifosfatform efter 7 veckor i rumstemperatur
• Upp till 90 % av dNTP:erna förblir i trifosfatform efter 30 cykler av PCR (1 minut vid 94 C, 3 minuter °vid 72 C)°
Ansökningar
• PCR med lång räckvidd (40 kb)
• cDNA-syntes
• PCR, RT-PCR, qPCR
• High fidelity PCR
• DNA-märkning och sekvensering
• LAMPA, RDA , MDA
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 mM |
| Innehåll och lagring | dNTP Mix (10 mM) innehåller förblandade dATP, dCTP, dGTP och dTTP i en slutkoncentration på 10 mM (5 x 1 mL) Butik på– 20 °C. |
| Form | Vätska |
| PCR-metod | 2-stegs RT-qPCR, Standard PCR |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Renhet eller kvalitetsklass | >99% |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR) |
| Storlek (slutprodukt) | 40 kb |