Läs mer
Thermo Scientific™ dNTP-mix (25 mM vardera)
Produktkod. p-7184433 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10180740 1 mL 1ml
15717546 1 mL 1ml
11843943 5 x 1 mL Paket med 5
15727546 5 x 1 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10180740 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1121
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific dNTP Mix (25 mM) innehåller förblandade vattenlösningar av dATP, dCTP, dGTP och dTTP, var och en med en slutkoncentration på 25 mM.
Thermo Scientific™ dNTP Mix (25 mM) contains premixed aqueous solutions of dATP, dCTP, dGTP and dTTP, each at a final concentration of 25 mM. The nucleotides have greater than 99% purity, are free of nuclease activities, human and E. coli DNA. Mixes offer the possibility to reduce the number of pipetting steps and the risk of reaction set up errors. They are designed for many different molecular biology applications.
Features
  • Greater than 99% purity confirmed by HPLC
  • Free of human and E. coli DNA
  • Long term stability, even after multiple freeze-thaw cycles when properly stored
  • Up to 95% of dNTPs remain in triphosphate form after 7 weeks at room temperature
  • Up to 90% of dNTPs remain in triphosphate form after 30 cycles of PCR (1 minute at 94°C, 3 minutes at 72°C)
Applications
  • Long range PCR (40 kb)
  • cDNA synthesis
  • PCR, RT-PCR, qPCR
  • High fidelity PCR
  • DNA labeling and sequencing
  • LAMP, RDA, MDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 25 mM
Innehåll och lagring dNTP Mix (25 mM) innehåller förblandade dATP, dCTP, dGTP och dTTP i en slutkoncentration på 25 mM (1 mL)
Butik på– 20 °C.
Form Vätska
Etikett eller färgämne Omärkt
Renhet eller kvalitetsklass >99%
Kvantitet 1 mL
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Storlek (slutprodukt) 40 kb