Läs mer
MP Biomedicals™ dNTPs Mix (10 mm vardera)
Produktkod. 11457120 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 x 5μ mol
5μ mol
Förpackningsstorlek:
5µmol
Varje
Produktkod. 11457120
Brand: MP Biomedicals™ 11NTPMX100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbättrar PCR-effektiviteten, sänker denatureringstemperaturerna och ökar malllängder. MP Biomedicals dNTPs Mix (10 mm vardera) är en färdig att använda lösning med garanterad rening av dNTPs (> 99% ren) för att uppnå känslig och konsekvent res
Tillverkningsprocessen garanterar att dNTP:erna är mycket renade, eftersom föroreningar kan hindra PCR och resultera i ett nedslående produktutbyte. Denna produkt uppnår känsliga och konsekventa resultat med speciellt framställda deoxinukleotider i en koncentration av 10 mm.
Den är lämplig för användning i en rad molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive: PCR, realtids-PCR, high fidelity och lång PCR, RT-PCR, cDNA-syntes och DNA-sekvenserings- och märkningsprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 mM
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
pH 7
Kvantitet 5μ mol
För användning med (applikation) Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR