Läs mer
MP Biomedicals™ dNTPs Mix (10 mm vardera)
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
5 x 5μ mol
5μ mol
Förpackningsstorlek:
5µmol
Varje
Beskrivning
Tillverkningsprocessen garanterar att dNTP:erna är mycket renade, eftersom föroreningar kan hindra PCR och resultera i ett nedslående produktutbyte. Denna produkt uppnår känsliga och konsekventa resultat med speciellt framställda deoxinukleotider i en koncentration av 10 mm.
Den är lämplig för användning i en rad molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive: PCR, realtids-PCR, high fidelity och lång PCR, RT-PCR, cDNA-syntes och DNA-sekvenserings- och märkningsprocedurer.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 mM |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| pH | 7 |
| Kvantitet | 5μ mol |
| För användning med (applikation) | Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR |