Läs mer
MP Biomedicals™ dNTPs Mix (25 mm vardera)
Produktkod. 11467120 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 5μ mol
5μ mol
Förpackningsstorlek:
25µmol
5µmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467120 5μ mol 5µmol
11477120 5 x 5μ mol 25µmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467120 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11NTPMX250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    896.00 SEK
    852.96 SEK / 5µmol
    Save 43.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättrar PCR-effektiviteten, sänker denatureringstemperaturerna och ökar malllängder. MP Biomedicals dNTPs Mix (25 mm vardera) är en färdig att använda lösning med garanterad rening av dNTPs (> 99% ren) för att uppnå känslig och konsekvent res
Tillverkningsprocessen garanterar att dNTP:erna är mycket renade, eftersom föroreningar kan hindra PCR och resultera i ett nedslående produktutbyte. Denna produkt uppnår känsliga och konsekventa resultat med speciellt framställda deoxinukleotider i en koncentration av 25 mm.
Den är lämplig för användning i en rad molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive: PCR, realtids-PCR, high fidelity och lång PCR, RT-PCR, cDNA-syntes och DNA-sekvenserings- och märkningsprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 25 mM
Innehåll och lagring dNTP-mix innehåller 5μ mol av varje dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Förvara vid -20 °C.
pH 7
Renhet eller kvalitetsklass 99+%
Kvantitet 5μ mol
För användning med (applikation) Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR), RT-PCR