Läs mer
DO-264, MedChemExpress
Beskrivning
DO-264 is a selective and in vivo-active inhibitor of Abhydrolase Domain Containing 12 (ABHD12), with an IC50 of 11 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DO-264 |
| CAS | 2301866-59-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H20Cl2F3N5O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.08 mM) |
| LEDER | S=C(NC1=CC=CN=C1)NC2CCN(C3=NC=CC(OC4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4Cl)=C3Cl)CC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 558.4 |
| Formel vikt | 558.4 |
| Visa mer |