Läs mer
Mettler Toledo™ DO Mätare NineFocus™ NF4000 Kit™
Beskrivning
- Designad för att utvecklas: Mäter upp till 4 parametrar med en inbyggd digital modul (DMM). Att lägga till moduler ökar analysproduktiviteten
- Dataintegritet: Den helt flexibla användarhanteringen gör det möjligt att anpassa användargrupper efter behov eller situationer och skyddar inställningar från oönskade ändringar. Fullständig efterlevnad med automatisk dataöverföring och full efterlevnad av branschregulatoriska standarder.
- Snabb problemlösning: Sensordiagnostik med användarvägledning för felsökning minskar driftstopp, övervakar sensorns tillstånd under hela dess livslängd och minimerar fel
- Flexibelt fotavtryck på bänken: Avtagbar terminal med 7 tum pekskärm för flexibla placeringsmöjligheter, vilket ökar användbarheten och bekvämligheten
- Enkel operation: Det intuitiva One Click™ användargränssnittet på 14 språk för att kontrollera resultat med ett enda klick förenklar driften, sparar tid och minskar fel
- Motståndskraftig: IP52-klassningen skyddar instrumentet mot damm och vattenstänk från alla håll och förhindrar korrosion.
- Maximal sensorflexibilitet: Full kompatibilitet med analoga sensorer (t.ex. sensor) InLab ISM med en analog modul
- NF4000-kitet inkluderar en mätmodul, en InLab OptiOx Pro-DES-sensor, en elektrodarm och standarder för initial kalibrering
Specifikationer
Specifikationer
| Mätlägen | Löst syre |
| Sensortyper | Optisk sensor |
| Räckvidd (polarografisk DO) | 0,000 till 50 mg/L (ppm) |
| Noggrannhet (Polarografisk DO) | ±0,1 mg/L från 0 - 8; ±0,2 mg/L från 8 - 20; ±10% från 20 - 50 |
| Kalibreringslägen | Kalibreringsstöd, guidad verifiering, flerspråkig meny, enkla metoder, pekskärm |
| Upplösning (temperatur) | 0,1 °C |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,1 °C mellan 0 °C och 100 °C |
| Visningstyp | Färg TFT (7 tum) |
| Alternativ för bakgrundsbelysning | Ja |
| Minne | 3000 resultatset |
| Visa mer |